Läs mer
4-Bromophenetole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenetole |
| CAS | 588-96-5 |
| Molekylformel | C8H9BrO |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-Bromo-4-ethoxy-benzene, p-Bromo-phenetole, 1-Bromo-4-ethoxybenzene, 4-Bromoethoxybenzene, 4-Bromophenyl Ethyl Ether, 4-Ethoxybromobenzene, 4-Ethoxyphenyl Bromide, Ethyl 4-Bromophenyl Ether, NSC 8053, p-Bromoethoxybenzene, p-Bromophenetole, p-Bromophenol Ethyl Ether, p-Ethoxybromobenzene, p-Ethoxyphenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-ethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vikt | 199.9837 |