Läs mer
4-Bromophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenol-13C6 |
| CAS | 1323940-38-0 |
| Molekylformel | 13C6 H5 Br O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Bromophenol 13C6, Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-bromo-, 4-Bromophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-Bromophenol (ring-13C6) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1 |
| IUPAC-namn | 4-bromo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.96 |
| Formel vikt | 177.9725 |