Läs mer
4-Bromophenol, 99%
Produktkod. 11462667
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462667 2500 g 2500g
11442667 100 g 100g
11452667 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14873.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
4-Bromfenol används som en mellanprodukt i medicinkvalitet. Det används också som en fenol som används i Stille reaktioner. Det används i mellanprodukterna för organisk syntes, flamskyddsmedel och läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Bromfenol används som en mellanprodukt i medicinkvalitet. Det används också som en fenol som används i Stille reaktioner. Det används i mellanprodukterna för organisk syntes, flamskyddsmedel och läkemedelsindustrin.
Löslighet
Det är olösligt i vatten. Det är lösligt i 5% etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Ljuskänslig. Förvaras under inert gas. Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-41-2
Molekylformel C6H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 173.009
MDL-nummer MFCD00002313
InChI-nyckel GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
IUPAC-namn 4-bromfenol
LEDER C1=CC(=CC=C1O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenol
Smältpunkt 62°C to 66°C
Densitet 1.84
Kokpunkt 235°C to 238°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Phenol-like
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1680024
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,1428
Löslighetsinformation It is insoluble in water. It is soluble in 5%ethanol.
Formel vikt 173.01
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.