Läs mer
4-bromorfenol tert-butyldimetylsilyleter, TRC
Produktkod. 30332866
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30332866 10 g
1 options
Produktkod. 30332866 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68644510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenol-tert-Butyldimethylsilyl Ether
CAS 67963-68-2
Molekylformel C12 H19 Br O Si
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn (4-bromofenoxy)-tert-butyl-dimetylsilan
Molekylvikt (g/mol) 287.27
Formel vikt 286.0389