Läs mer
4-bromorfenol tert-butyldimetylsilyleter, TRC
Código de producto. 30329500
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
Código de producto. Kvantitet
30329500 50 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30329500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68644550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenol-tert-Butyldimethylsilyl Ether
CAS 67963-68-2
Molekylformel C12 H19 Br O Si
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn (4-bromofenoxy)-tert-butyl-dimetylsilan
Molekylvikt (g/mol) 287.27
Formel vikt 286.0389
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.