Läs mer
4-bromorenol, TRC
Produktkod. 30133429
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133429 500 g
30133228 100 g
30006551 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB686405500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-41-2
Molekylformel C6 H5 Br O
Molekylvikt (g/mol) 173.01
Synonym Phenol, 4-bromo-, Phenol, p-bromo- (8CI), 4-Bromophenol, 1-Bromo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxybromobenzene, 4-Hydroxyphenyl bromide, NSC 4970, p-Bromohydroxybenzene, p-Bromophenic acid, p-Bromophenol
IUPAC-namn 4-bromorol
LEDER Oc1ccc(Br)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenol
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formel vikt 171.9524