Läs mer
4-Bromophenoxyacetic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenoxyacetic Acid |
| CAS | 1878-91-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Bromophenoxyacetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H7 Br O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Bromophenoxyacetic Acid, Acetic acid, (4-bromophenoxy)- (9CI), Acetic acid, (p-bromophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Bromophenoxy)acetic acid, (4-Bromophenoxy)acetic acid, NSC 65085, p-Bromophenoxyacetic acid, Acetic acid, 2-(4-bromophenoxy)- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)COc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-bromophenoxy)acetic acid |
| Visa mer |