missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromophenoxytriisopropylsilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenoxytriisopropylsilane |
| CAS | 193966-77-7 |
| Molekylformel | C15H25BrOSi |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-4-triisopropylsilyloxybenzene, (4-Bromophenoxy)tris(1-methylethyl)silane, 1-Bromo-4-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25BrOSi/c1-11(2)18(12(3)4,13(5)6)17-15-9-7-14(16)8-10-15/h7-13H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)[Si](Oc1ccc(Br)cc1)(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | (4-bromophenoxy)-tri(propan-2-yl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.35 |
| Formel vikt | 328.0858 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?