Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenyl acetate |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (GC) |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 215.05 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-Bromophenyl acetate, 99%
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H315-Irriterar huden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshante.