Läs mer
4-bromfenylklorformiat, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10779078 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10779078 1 g Glasflaska 1g
10126357 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10779078 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430150010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7693-44-9 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7693-44-9
Molekylformel C7H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 235.46
MDL-nummer MFCD00013256
InChI-nyckel IKMNJYGTSSQNSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl chloroformate, acmc-1bh45, 4-bromophenylcarbonochloridate, 4-bromophenyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-bromophenyl ester, 4-bromophenyl carbonochloridate;4-bromophenyl carbonochloridate
PubChem CID 5237736
IUPAC-namn (4-bromfenyl)karbonkloridat
LEDER C1=CC(=CC=C1OC(=O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenyl chloroformate
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.6480g/mL, 1.648
Kokpunkt 118°C (16.0 hPa)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 235.46
Procent renhet 95+%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromophenyl chloroformate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.