Läs mer
(4-Bromofenyl) cyklopropylmetanon, 95 %
Produktkod. 10730414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10730414 50 g 50g
10279293 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10730414 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 235420500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 6952-89-2 | C10H9BrO | 225,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6952-89-2
MDL-nummer MFCD00019227
InChI-nyckel QTHHOINSCNBYQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl cyclopropyl methanone, 4-bromophenyl cyclopropyl ketone, 4-bromophenyl cyclopropylmethanone, methanone, 4-bromophenyl cyclopropyl, 4-bromo-cyclopropylcarbonylbenzene, acmc-1bag8, 4-bromobenzoyl cyclopropane, bromophenylcyclopropylmethanone
PubChem CID 81394
IUPAC-namn (4-bromfenyl)-cyklopropylmetanon
LEDER C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Beige till orange eller gul
Densitet 1.4500g/mL, 1.45
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H9BrO
Brytningsindex 1.5919
Kvantitet 50 g
Molekylvikt (g/mol) 225.09
Formel vikt 225.09
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristallint låg smältmassa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.