missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromophenyl disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenyl disulfide |
| CAS | 5335-84-2 |
| Molekylformel | C12H8Br2S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Br2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H |
| LEDER | C1=CC(=CC=C1SSC2=CC=C(C=C2)Br)Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-[(4-bromophenyl)disulfanyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.13 |
| Formel vikt | 373.8434 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?