Läs mer
4-bromfenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10380594 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10380594
Brand: Thermo Scientific Acros 221130500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2493-02-9
Molekylformel C7H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 198.02
MDL-nummer MFCD00002022
InChI-nyckel CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenyl isocyanate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 39.0°C to 42.0°C
Färg White to Beige
Densitet 109g/mL
Kokpunkt 158.0°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 109°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel BrC6H4NCO
Kvantitet 50 g
Beilstein 12, 647
Merck Index 15, 1441
Synonym disulfoton sulfone, disyston sulfone, disulfoton-sulfone, unii-9a9m9083nl, o,o-diethyl s-2-ethsulfonylethyl phosphorodithioate, o,o-diethyl s-2-ethsulfonylethyl thiothionophosphate, phosphorodithioic acid, o,o-diethyl s-2-ethylsulfonyl ethyl ester, ethanethiol, 2-ethylsulfonyl-, s-ester with o,o-diethyl phosphorodithioate, o,o-diethyl s-2-ethylsulfonylethyl thionophosphate, o,o-diethyl-s-2-ethylsulfonylethyl phosphorodithioate
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether
LEDER BrC1=CC=C(C=C1)N=C=O
IUPAC-namn diethoxy-(2-ethylsulfonylethylsulfanyl)-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane
PubChem CID 17241
Formel vikt 198.02
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.