Läs mer
4-Bromofenylisocyanat, 99 %
Produktkod. 11343016
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343016 25 g 25g
11333016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10834.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
CAS: 2493-02-9 | C7H4BrNO | 198,02 g/mol
4-bromofenylisocyanat används vid syntes av blandade bisamidderivat och monoamidprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromfenylisocyanat används vid syntes av blandade bisamidderivat och monoamidprodukter.
Löslighet Svårlösligt i vatten
(0,40 g/L vid 25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2493-02-9
Molekylformel C7H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 198.02
MDL-nummer MFCD00002022
InChI-nyckel CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl isocyanate, 4-bromophenylisocyanate, p-bromophenyl isocyanate, benzene, 1-bromo-4-isocyanato, p-bromophenylisocyanate, p-bromocarbanil, p-bromophenyl carbonimide, isocyanic acid 4-bromophenyl ester, unii-mgr77m31zw, mgr77m31zw
PubChem CID 75609
IUPAC-namn 1-brom-4-isocyanatbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenyl isocyanate
Smältpunkt 39 °C till 42 °C
Kokpunkt 157 °C till 158 °C (14 mmHg)
Flampunkt 109 °C (228 °F)
Odör Stickande lukt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 508203
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,1430
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (0,40 g/L vid 25 °C).
Formel vikt 198.03
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.