Läs mer
4-Bromophenyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11317556
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317556 5 g 5g
11327556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11101.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1985-12-2 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1985-12-2
Molekylformel C7H4BrNS
Molekylvikt (g/mol) 214.08
MDL-nummer MFCD00004808
InChI-nyckel XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
PubChem CID 16133
IUPAC-namn 1-brom-4-isotiocyanatobensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 56°C to 60°C
Kokpunkt 144°C to 145°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 878549
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 214.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.