Läs mer
4-bromophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenyl isothiocyanate |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 214.09 |
| Procent renhet | 97% |