Läs mer
(4-bromfenyl)metansulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113314
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10113314 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10133653 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00946DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 53531-69-4
Molekylformel C7H6BrClO2S
Molekylvikt (g/mol) 269.537
MDL-nummer MFCD04973454
InChI-nyckel ZWVWFWGJZPHCHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzylsulfonyl chloride, 4-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 4-bromobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromophenyl methanesulphonyl chloride, 4-bromophenyl methyl chlorosulfone, 4-bromo-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenemethanesulfonyl chloride, pubchem2155, acmc-209l8j
PubChem CID 598764
IUPAC-namn (4-bromfenyl)metansulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Bromophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 269.55
Procent renhet 95%