Läs mer
4-Bromofenylmetylsulfon, 98+%
Produktkod. 11440273
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440273 50 g 50g
11430273 10 g 10g
11450273 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440273 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11427.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 3466-32-8 | C7H7BrO2S | 235,095 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3466-32-8
Molekylformel C7H7BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 235.095
MDL-nummer MFCD00025065
InChI-nyckel FJLFSYRGFJDJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl methyl sulfone, 1-bromo-4-methylsulfonyl benzene, 1-bromo-4-methanesulfonylbenzene, p-bromophenyl methyl sulfone, methyl 4-bromophenyl sulfone, 4-bromophenyl methyl sulphone, benzene, 1-bromo-4-methylsulfonyl, 4-bromophenylmethylsulfone, p-methyl benzenesulfobromide, sulfone, p-bromophenyl methyl
PubChem CID 77014
IUPAC-namn 1-brom-4-metylsulfonylbensen
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenyl methyl sulfone
Smältpunkt 101 °C till 102 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2045675
Formel vikt 235.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.