Läs mer
(4-Bromofenyl)urea, TRC
Produktkod. 17992395
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992395 100 mg
17943895 500 mg
17990605 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB700233100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1967-25-5
Molekylformel C7 H7 N2 O Br
Molekylvikt (g/mol) 215.05
Synonym N-(4-Bromophenyl)urea (ACI), Urea, (4-bromophenyl)- (9CI), Urea, (p-bromophenyl)- (6CI, 7CI, 8CI), (p-Bromophenyl)urea, 1-(4-Bromophenyl)urea, 1-(p-Bromophenyl)urea, 4-Bromophenylurea, Urea, N-(4-bromophenyl)- (ACI)
IUPAC-namn (4-bromofenyl)urea
LEDER NC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Bromophenyl)urea
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7BrN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
Formel vikt 213.9742
Procent renhet >95%