Läs mer
4-Bromofenylättsyra, 99 %
Produktkod. 11428226
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428226 100 g 100g
11408226 5 g 5g
11418226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15325.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 1878-68-8 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-68-8
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00004342
InChI-nyckel QOWSWEBLNVACCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetic acid, 2-4-bromophenyl acetic acid, 4-bromophenyl acetic acid, p-bromophenylacetic acid, 4-bromobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo, p-bromophenyl acetic acid, acetic acid, p-bromophenyl, p-bromphenylessigsaure german
PubChem CID 74654
ChEBI CHEBI:1790
IUPAC-namn 2-(4-bromfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenylacetic acid
Smältpunkt 115°C to 119°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 972146
Formel vikt 215.05
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.