Läs mer
4-Bromofenylättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Bromophenyl)acetic Acid |
| CAS | 1878-68-8 |
| Molekylformel | C8 H7 Br O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 4-bromo-, Acetic acid, (p-bromophenyl)- (7CI,8CI), 4-Bromobenzeneacetic acid, (4-Bromophenyl)acetic acid, (p-Bromophenyl)acetic acid, 2-(4-Bromophenyl)acetic acid, NSC 14358, 4-Bromophenylacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-bromofenyl)ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vikt | 213.9629 |