Läs mer
4-Bromophenylacetone, 97%
Produktkod. 10404273 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10404273 5 g 5g
13488528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10404273 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380220050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6186-22-7 | C24H24N2O5S | 452.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6186-22-7
Molekylformel C24H24N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 452.53
MDL-nummer MFCD00210401
InChI-nyckel CDUPPXGKUKTGLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetone, 1-4-bromophenyl propan-2-one, 1-4-bromophenyl acetone, 1-4-bromophenyl-2-propanone, 1-4-bromo-phenyl-propan-2-one, p-bromo benzyl methyl ketone, 4-bromophenylaceton, 4-bromophenylacteone, 4-bromophenyl acetone
PubChem CID 736332
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1NC(=O)CN(C1=CC(C)=CC(C)=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenylacetone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)propan-2-on
Formel vikt 213.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.