Läs mer
4-Bromophenylacetone, 98%
Produktkod. 11499326
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499326 25 g 25g
11489326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19028.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6186-22-7 | C24H24N2O5S | 452.53 g/mol
4-Bromfenylaceton används för att framställa bifenyl-4-yl-aceton genom att reagera med fenylboronsyra med användning av cesiumfluorid som reagens och palladiumfosfinkomplex som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Bromfenylaceton används för att framställa
bifenyl-4-yl-aceton genom att reagera med fenylboronsyra med användning av cesiumfluorid som reagens och palladiumfosfinkomplex som katalysator.
Löslighet
Blandbar med kloroform och diklormetan. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6186-22-7
Molekylformel C24H24N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 452.53
MDL-nummer MFCD00210401
InChI-nyckel CDUPPXGKUKTGLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetone, 1-4-bromophenyl propan-2-one, 1-4-bromophenyl acetone, 1-4-bromophenyl-2-propanone, 1-4-bromo-phenyl-propan-2-one, p-bromo benzyl methyl ketone, 4-bromophenylaceton, 4-bromophenylacteone, 4-bromophenyl acetone
PubChem CID 736332
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)propan-2-on
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1NC(=O)CN(C1=CC(C)=CC(C)=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenylacetone
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Miscible with chloroform and dichloromethane. Slightly miscible with water.
Formel vikt 213.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.