Läs mer
4-bromfenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11401880
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401880 100 g 100g
11491870 25 g 25g
11411880 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401880 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10887.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16532-79-9 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16532-79-9
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.05
MDL-nummer MFCD00001916
InChI-nyckel MFHFWRBXPQDZSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzyl cyanide, 2-4-bromophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo, p-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzylcyanide, 4-bromobenzeneacetonitrile, p-bromobenzyl cyanide, p-bromobenzylcyanide, acetonitrile, p-bromophenyl
PubChem CID 27914
IUPAC-namn 2-(4-bromfenyl)acetonitril
LEDER BrC1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenylacetonitrile
Smältpunkt 45°C to 49°C
Densitet 1.49
Kokpunkt 286°C
Flampunkt 127°C (261°F)
Odör Pungent
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3449
Beilstein 1861069
Formel vikt 196.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.