Läs mer
4-Bromophenylacetonitrile, 99%
Produktkod. 10071770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10071770 25 g Glasflaska 25g
10307570 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10071770 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154480250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16532-79-9 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16532-79-9
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.05
MDL-nummer MFCD00001916
InChI-nyckel MFHFWRBXPQDZSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzyl cyanide, 2-4-bromophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo, p-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzylcyanide, 4-bromobenzeneacetonitrile, p-bromobenzyl cyanide, p-bromobenzylcyanide, acetonitrile, p-bromophenyl
PubChem CID 27914
IUPAC-namn 2-(4-bromfenyl)acetonitril
LEDER BrC1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenylacetonitrile
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 47°C to 49°C
Färg Brun till färglös
Flampunkt 152°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4CH2CN
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 451
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 196.05
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin massa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromophenylacetonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.