Läs mer
4-Bromofenylacetylen, 97 %
Produktkod. 11369635
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369635 250 mg 250mg
11359635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19082.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 766-96-1 | C8H5Br | 181,032 g/mol
4-Bromfenylacetylen, används som utgångsmaterial för andra ordningens icke-linjära optiska material, heterocyklotriyner och osymmetriska 1,4-diarylbutadiyner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromfenylacetylen, används som utgångsmaterial för andra ordningens icke-linjära optiska material, heterocyklotriyner och osymmetriska 1,4-diarylbutadiyner.
Löslighet
Löslig i kloroform, dietyleter och etanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-96-1
Molekylformel C8H5Br
Molekylvikt (g/mol) 181.032
MDL-nummer MFCD00168822
InChI-nyckel LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetylene, benzene, 1-bromo-4-ethynyl, 1-bromo-4-ethynyl-benzene, 4-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenylacetylene, p-bromophenylacetylene, p-bromophenyl acetylene, 4-bromphenyl acetylene, 4-bromo-1-ethynylbenzene
PubChem CID 136603
IUPAC-namn 1-brom-4-etynylbensen
LEDER C#CC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenylacetylene
Smältpunkt 64°C to 67°C
Kokpunkt 88°C to 90°C (16 mmHg)
Odör Odorless
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1209726
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,diethyl ether and ethanol.
Formel vikt 181.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.