Läs mer
4-Bromoffenylacetylen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenylacetylene |
| CAS | 766-96-1 |
| Molekylformel | C8 H5 Br |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H |
| LEDER | Brc1ccc(cc1)C#C |
| IUPAC-namn | 1-bromo-4-etynylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.03 |
| Formel vikt | 179.9575 |