Läs mer
4-Bromofenylboronsyra, 98 %
Produktkod. 10112280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10112280 5 g Glasflaska 5g
10300504 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10112280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107280050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    936.65 SEK / 5g
    Save 133.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 5467-74-3 | C6H6BBrO2 | 200,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5467-74-3
Molekylformel C6H6BBrO2
Molekylvikt (g/mol) 200.83
MDL-nummer MFCD00002104
InChI-nyckel QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl boronic acid, 4-bromobenzeneboronic acid, 4-bromophenylboric acid, p-bromophenylboronic acid, p-bromophenylboric acid, p-bromobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromophenyl, benzeneboronic acid, p-bromo, p-bromophenyl boronic acid, 4-bromo phenyl boronic acid
PubChem CID 79599
IUPAC-namn (4-bromfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenylboronic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 287,0 °C till 292,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4B(OH)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 16, II, 638
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i eter, thf, dmso, dmf, metanol
Formel vikt 200.83
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromophenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.