Läs mer
(4-bromfenyletynyl)trimetylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15401838
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401838 1 g 1g
15411838 5 g 5g
15421838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55534.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16116-78-2 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
Den används som mellanprodukt för Organic Light Emitting Diode (OLED).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som mellanprodukt
för Organic Light Emitting Diode (OLED).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Undvik starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16116-78-2
Molekylformel C11H13BrSi
Molekylvikt (g/mol) 253.21
MDL-nummer MFCD01863556
InChI-nyckel RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane
PubChem CID 4226980
IUPAC-namn 2-(4-bromfenyl)etynyl-trimetylsilan
LEDER C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Smältpunkt 61°C to 63°C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Formel vikt 253.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.