Learn More
4-bromfenylhydrazinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
11437437 5 g 5g
11447437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11437437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15590.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 622-88-8 | C6H8BrClN2 | 223.498 g/mol
4-Bromfenylhydrazinhydroklorid används som ett reagens vid framställning av acylsulfonamider, acylsulfamider och 9-brom-2-etenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]bensazepin-6(5H)-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Bromfenylhydrazinhydroklorid används som reagens vid
framställning av acylsulfonamider, acylsulfamider och 9-brom-2-etenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]bensazepin-6(5H)-on.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-88-8
Molekylformel C6H8BrClN2
Molekylvikt (g/mol) 223.498
MDL-nummer MFCD00012941
InChI-nyckel RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazine hcl, 4-bromo phenyl hydrazine hydrochloride, p-bromophenylhydrazine monohydrochloride, hydrazine, 4-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazinehydrochloride, p-bromophenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 12157
IUPAC-namn (4-bromfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1NN)Br.Cl
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼215°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 3565838
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 223.51
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.