Läs mer
4-Bromofenylhydrazin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 622-88-8 |
| Molekylformel | C6H8BrClN2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Bromophenylhydrazine Monohydrochloride, p-Bromophenylhydrazine Monohydrochloride, (4-Bromophenyl)hydrazine Monohydrochloride, (p-Bromophenyl)hydrazine Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H |
| LEDER | CCOC(=O)C=C(C)C |
| IUPAC-namn | (4-bromofenyl)hydrazin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.5 |