Läs mer
4-Bromophenylisothiocyanate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenylisothiocyanate |
| CAS | 1985-12-2 |
| Molekylformel | C7H4BrNS |
| MDL-nummer | MFCD00004808 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | BrC1=CC=C(N=C=S)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.08 |
| Procent renhet | 97% |