Läs mer
4-Bromofenylurea, 97 %
Produktkod. 11367526
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367526 1 g 1g
11377526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11074.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 1967-25-5 | C7H7BrN2O | 215,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1967-25-5
Molekylformel C7H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00025428
InChI-nyckel PFQUUCXMPUNRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl urea, 1-4-bromophenyl urea, n-4-bromophenyl urea, p-bromophenylurea, unii-n4k2d5wzsi, n4k2d5wzsi, urea, 4-bromophenyl, 4-bromophenyl-urea, acmc-209f0h, amino-n-4-bromophenyl amide
PubChem CID 16074
IUPAC-namn (4-bromfenyl)urea
LEDER C1=CC(=CC=C1NC(=O)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenylurea
Kvantitet 1 g
Beilstein 2090140
Formel vikt 215.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.