Läs mer
4-Bromoftalimid, 97+%
Produktkod. 15481199
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481199 5 g 5g
15471199 1 g 1g
15491199 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64136.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6941-75-9 | C8H4BrNO2 | 226,029 g/mol
Det används som mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Löslighet Löslig i N,N-DMF nästan genomskinlig
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6941-75-9
Molekylformel C8H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 226.029
MDL-nummer MFCD00466049
InChI-nyckel GNYICZVGHULCHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophthalimide, 5-bromoisoindoline-1,3-dione, 5-bromo-isoindole-1,3-dione, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 4-bromo phthalimide, 5-bromo-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-bromo, 5-bromo-2h-isoindole-1,3-dione, 5-bromophthalimide, acmc-209o8b
PubChem CID 236018
IUPAC-namn 5-bromoisoindol-1,3-dion
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophthalimide
Smältpunkt 230°C to 235°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 131235
Löslighetsinformation Soluble in N,N-DMF almost transparency.
Formel vikt 226.03
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.