Läs mer
4-Bromophthalonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophthalonitrile |
| CAS | 70484-01-4 |
| Molekylformel | C8H3BrN2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromo-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Bromo-1,2-dicyanobenzene, 4-Bromo-2-cyanobenzonitrile, 4-Bromophthalodinitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3BrN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H |
| LEDER | Brc1ccc(C#N)c(c1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-bromobenzene-1,2-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.03 |
| Formel vikt | 205.948 |