Läs mer
4-Bromopicolinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromopicolinic Acid |
| CAS | 30766-03-1 |
| Molekylformel | C6 H4 Br N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-4-1-2-8-5(3-4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC-namn | 4-bromopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.01 |
| Formel vikt | 200.9425 |