Läs mer
4-Bromopiperidin hydrobromid, 98 %
Produktkod. 10551882 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10551882 10 g Glasflaska 10g
10446062 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10551882 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368310100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 54288-70-9 | C5H10BrN·HBr | 244,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54288-70-9
Molekylformel C5H10BrN·HBr
Molekylvikt (g/mol) 244.96
MDL-nummer MFCD00191858
InChI-nyckel LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromopiperidine hydrobromide, 4-bromopiperidinehbr, 4-bromopiperidine hbr, piperidine, 4-bromo-, hydrobromide, 4-bromopiperidine hydrobromide 1:1, 4-bromopiperidine, bromide, pubchem9060, acmc-209lf5, 4-bromo-piperidine hbr salt, 4-bromopiperidinehydrobromide
PubChem CID 2734676
IUPAC-namn 4-bromopiperidin;hydrobromid
LEDER C1CNCCC1Br.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromopiperidine hydrobromide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 199,0 °C till 202,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 till 102,5 % (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 20, IV, 1381
Formel vikt 244.96
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromopiperidine hydrobromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.