Läs mer
4'-bromopropiofenon, TRC
Produktkod. 30335164
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30335164 10 g
1 options
Produktkod. 30335164 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68724510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Bromopropiophenone
CAS 10342-83-3
Molekylformel C9H9BrO
Kvantitet 10 g
Synonym 1-(4-Bromophenyl)-1-propanone, 4'-Bromopropiophenone, 1-(4-Bromophenyl)propanone, 4-Bromophenyl Ethyl Ketone, 4-Ethylcarbonyl-1-bromobenzene, Ethyl 4-Bromophenyl Ketone, NSC 83574, p-Bromopropiophenone
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 1-(4-bromofenyl)propan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 213.07
Formel vikt 211.9837