missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-bromopyren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromopyrene |
| CAS | 1732-26-9 |
| Molekylformel | C16H9Br |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pyrene, 4-bromo-, 4-Bromopyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H |
| LEDER | Brc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23 |
| IUPAC-namn | 4-bromopyren |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.15 |
| Formel vikt | 279.9888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?