Läs mer
4-Bromopyridazine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromopyridazine Hydrobromide |
| CAS | 1220039-64-4 |
| Molekylformel | C4 H3 Br N2 . Br H |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3BrN2.BrH/c5-4-1-2-6-7-3-4;/h1-3H;1H |
| LEDER | Br.Brc1ccnnc1 |
| IUPAC-namn | 4-bromopyridazine;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.9 |
| Formel vikt | 237.8741 |