Läs mer
4-bromopyridin-2-karbonitril, TRC
Produktkod. 30335330
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30335330 1 g
1 options
Produktkod. 30335330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6867531G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 62150-45-2
Molekylformel C6 H3 Br N2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H
LEDER Brc1ccnc(c1)C#N
IUPAC-namn 4-bromopyridin-2-karbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 183.01
Formel vikt 181.948