Läs mer
4-bromopyridin-2-karbonitril, TRC
Produktkod. 30329803
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30329803 250 mg
1 options
Produktkod. 30329803 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB686753250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 62150-45-2
Molekylformel C6 H3 Br N2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H
LEDER Brc1ccnc(c1)C#N
IUPAC-namn 4-bromopyridin-2-karbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 183.01
Formel vikt 181.948