Läs mer
4-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromopyridine-2-carboxaldehyde |
| CAS | 131747-63-2 |
| Molekylformel | C6 H4 Br N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-formylpyridine, 4-Bromopicolinaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-8-6(3-5)4-9/h1-4H |
| LEDER | Brc1ccnc(C=O)c1 |
| IUPAC-namn | 4-bromopyridine-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.01 |
| Formel vikt | 184.9476 |