Läs mer
4-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 15441349
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441349 25 g 25g
15421349 1 g 1g
15431349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64244.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30766-03-1 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
4-Bromopikolinsyra är en användbar syntetisk mellanprodukt. Används även som mellanprodukt för jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Bromopikolinsyra är en användbar syntetisk mellanprodukt. Används även som mellanprodukt för jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Svårlöslig i dimetylsulfoxid, metanol och vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30766-03-1
Molekylformel C6H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 202.007
MDL-nummer MFCD03426665
InChI-nyckel RPHHYRNGCJYQSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromopicolinic acid, 4-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, aurora 23242, pubchem4064, acmc-209hio, ksc222g5r
PubChem CID 735150
IUPAC-namn 4-brompyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CN=C(C=C1Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 177°C to 179°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 471891
Löslighetsinformation Sparingly soluble in dimethyl sulfoxide ,methanol and water.
Formel vikt 202.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.