Läs mer
4-bromopyridinhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11327116
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327116 5 g 5g
11317116 1 g 1g
11337116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07052.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19524-06-2 | C5H5BrClN | 194,456 g/mol
4-Bromopyridinhydroklorid används som en användbar syntetisk mellanprodukt. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromopyridinhydroklorid används som en användbar syntetisk mellanprodukt. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i DMSO, metanol och
vatten.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Hygroskopisk. Inkompatibla material är fukt, starka baser, starka oxidationsmedel. Skydda mot fukt och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19524-06-2
Molekylformel C5H5BrClN
Molekylvikt (g/mol) 194.456
MDL-nummer MFCD00012828
InChI-nyckel MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl
PubChem CID 88100
IUPAC-namn 4-brompyridin;hydroklorid
LEDER C1=CN=CC=C1Br.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromopyridine hydrochloride
Smältpunkt ∽270°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3621847
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,Methanol and Water.
Formel vikt 194.46
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.