Läs mer
4-bromopyridinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30335747
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30335747 5 g
1 options
Produktkod. 30335747 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6867355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromopyridine Hydrochloride
CAS 19524-06-2
Molekylformel C5 H4 Br N . Cl H
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
LEDER Cl.Brc1ccncc1
IUPAC-namn 4-bromopyridin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 194.46
Formel vikt 192.9294