Läs mer
4-Bromoquinoline, 95%
Produktkod. 15294754 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15294754 1 g 1g
15284754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15294754 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447880010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3964-04-3 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3964-04-3
Molekylvikt (g/mol) 208.06
InChI-nyckel SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoquinoline
Smältpunkt 29°C to 32°C
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C9H6BrN
Kvantitet 1 g
Synonym quinoline, 4-bromo, 4-bromo-quinoline, pubchem7115, acmc-1aijg, 4-bromoquinoline, ksc222e1b
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)Br
IUPAC-namn 4-bromoquinoline
PubChem CID 11735918
Formel vikt 208.06
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromoquinoline, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.