Läs mer
4-Bromresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15492689
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492689 25 g 25g
15482689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66087.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6626-15-9 | C6H5BrO2 | 189.008 g/mol
Det används vanligtvis som ett organiskt reagens och farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vanligtvis som ett organiskt reagens och farmaceutiskt mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6626-15-9
Molekylformel C6H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 189.008
MDL-nummer MFCD00002272
InChI-nyckel MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoresorcinol, 1-bromo-2,4-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-bromo, 4-bromo-1,3-dihydroxybenzene, 4-bromo-benzene-1,3-diol, 4-bromo-resorcinol, resorcinol, 4-bromo, acmc-209nuf, 2,4-dihydroxybromobenzene
PubChem CID 81105
IUPAC-namn 4-brombensen-1,3-diol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoresorcinol
Smältpunkt 97°C to 100°C
Färg Rosa
Kokpunkt 150°C (12 mmHg)
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 1861280
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 189.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.