Läs mer
4-Bromosalisylaldehyd, 97 %
Produktkod. 15481018
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481018 5 g 5g
15491018 250 mg 250mg
15471018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54850.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 22532-62-3 | C7H5BrO2 | 201,019 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk
syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Starka baser och oxidationsmedel ska undvikas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22532-62-3
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.019
MDL-nummer MFCD06252606
InChI-nyckel HXTWKHXDFATMSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromosalicylaldehyde, 4-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2-hydroxy, 4-bromo-2-hydroxybenzaldheyde, 4-bromosalicyladehyde, pubchem16944, acmc-1cq5t, intermediates-zcf02605, 4-bromo-2-hydroxybenaldehyde
PubChem CID 4066019
IUPAC-namn 4-brom-2-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromosalicylaldehyde
Smältpunkt 50 °C till 54 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 201.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.