Läs mer
4-Bromosalicylaldehyd, TRC
Produktkod. 30345077
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30345077 500 mg
1 options
Produktkod. 30345077 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB686970500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromosalicylaldehyde
CAS 22532-62-3
Molekylformel C7H5BrO2
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-4-bromobenzaldehyde, 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
LEDER Oc1cc(Br)ccc1C=O
IUPAC-namn 4-bromo-2-hydroxybenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 201.02
Formel vikt 199.9473